Learn More
Éther méthylique tert-butylique, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 15558514 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15558514 1 L Flacon en verre ambré à col étroit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15558514 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 904302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.82€
    254.52€ / 1 pièces
    Économisez 119.30€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-06-2027
Solvants et sels de haute pureté développés pour les procédures d’extraction ou de concentration de résidus organiques
    Pour la chromatographie en phase gazeuse (GC), l’analyse des résidus organiques ; Pour une utilisation en laboratoire, recherche ou fabrication
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Clé InChI BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
CID PubChem 15413
ChEBI CHEBI:27642
Nom IUPAC 2-méthoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl tert-Butyl Ether
Quantité 1 L
Point d’éclair −27.00 °C
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 0.74kg
Poids de la formule 88.15
Qualité ULTRA RESI-ANALYZED