Learn More
Tétrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10481440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10481440 5 g Flacon en verre 5g
10352450 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10481440 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434290050
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4160-61-6 | C7H10O3S | 174.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4160-61-6
Formule moléculaire C7H10O3S
Poids moléculaire (g/mol) 174.22
Clé InChI MCUXKFHPGMEIIW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl tetrahydro-4-oxo-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl 4-oxotetrahydrothiopyran-3-carboxylate, 2h-thiopyran-3-carboxylic acid, tetrahydro-4-oxo-, methyl ester, methyl4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, methyl-4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylate, 2,3,5,6-tetrahydro-3-carbomethoxythiopyran-4-one, 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carbonsauremethylester, 4-oxotetrahydro-2h-thiopyran-3-carboxylic acid methyl ester, 4-oxo-tetrahydro-thiopyran-3-carboxylic acid methyl ester
CID PubChem 10374916
Nom IUPAC 4-oxothiane-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1CSCCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 134°C (10.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 174.22
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide ou solide
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl tetrahydro-4-oxo-2H-thiopyran-3-carboxylate
Signalord
  • Attention
Farekategori
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faresætning
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sikkerhedssætning
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.