Learn More
Thiazole-2-carboxylate de méthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490219 5 g 5g
15400229 250 mg 250mg
15480219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63496.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 55842-56-3 | C5H5NO2S | 143.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55842-56-3
Formule moléculaire C5H5NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 143.16
Numéro MDL MFCD18075580
Clé InChI YRMZUOPMHMPNPG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7567660
Nom IUPAC methyl 1,3-thiazole-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=NC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl thiazole-2-carboxylate
Quantité 5 g
Synonyme methyl thiazole-2-carboxylate, methyl 2-thiazolecarboxylate, 2-thiazolecarboxylic acid methyl ester, methyl2-thiazolecarboxylate
Poids de la formule 143.16
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Solide