Learn More
Thiocyanate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387499
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387499 100 mL 100mL
11367499 5 mL 5mL
11377499 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387499 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27879.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 556-64-9 | C2H3NS | 73.113 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-64-9
Formule moléculaire C2H3NS
Poids moléculaire (g/mol) 73.113
Numéro MDL MFCD00001830
Clé InChI VYHVQEYOFIYNJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl sulfocyanate, methylrhodanid, thiocyanic acid, methyl ester, methyl rhodanate, methylthiokyanat, methane, thiocyanato, thiocyanatomethane, methylthiocyanate, thiocyanic acid methyl ester, ch3scn
CID PubChem 11168
ChEBI CHEBI:61112
Nom IUPAC thiocyanate de méthyle
SMILES CSC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl thiocyanate
Point de fusion -5°C
Densité 1.068
Point d’ébullition 131°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.468
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2929
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 73.11
Pourcentage de pureté 99%