Learn More
Thiophène-3-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448038 5 g 5g
15438038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61488.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22913-26-4 | Molecular Formula: C6H6O2S | Molecular Weight: 142.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22913-26-4
Formule moléculaire C6H6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 142.17
Numéro MDL MFCD06203810
Clé InChI ZTRAEMILTFNZSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 3-thiophenecarboxylate, 3-thiophenecarboxylic acid, methyl ester, thiophene-3-carboxylic acid methyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, methyl ester, methyl thiophen-3-carboxylate, methyl-3-thenoate, methyl 3-thenoate, 3-methoxycarbonylthiophene, 3-methoxy carbonyl-thiophene, methyl 3-thiophenecarboxylate #
CID PubChem 574151
Nom IUPAC Thiophène-3-carboxylate de méthyle
SMILES COC(=O)C1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl thiophene-3-carboxylate
Densité 1.174
Point d’ébullition 98°C (10 mmHg)
Point d’éclair 77°C (171°F)
Indice de réfraction 1.538
Quantité 5 g
Poids de la formule 284.35
Pourcentage de pureté 97%