Learn More
Thiosalicylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10394682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10394682 5 g Flacon en verre 5g
10407402 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10394682 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 369600050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4892-02-8
Formule moléculaire C8H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.22
Numéro MDL MFCD00060678
Clé InChI BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
CID PubChem 21009
Nom IUPAC Méthyl 2-sulfanylbenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl thiosalicylate
Note relative au nom 97%
Couleur Incolore à jaune ou vert
Densité 1.2230g/mL
Point d’ébullition 98.0°C to 100.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSC6H4CO2CH3
Indice de réfraction 1.5910 to 1.5930
Quantité 5 g
Beilstein 10, 130
Gravité spécifique 1.223
Poids de la formule 168.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl thiosalicylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.