Learn More
Thiosalicylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442030 5 g 5g
11452030 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28400.06
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4892-02-8
Numéro MDL MFCD00060678
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl thiosalicylate
Densité 1.223
Point d’ébullition 98°C to 100°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C8H7ClO2
Indice de réfraction 1.592
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-chloroanisaldehyde, 3-chloro-p-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-methoxy, 3-chloro-4-methoxybenzenecarbaldehyde, 3-chloro-4-methoxy-benzaldehyde, pubchem2638, acmc-1ap2w, 3-chloro-4-methoxybenzaldehyde
Clé InChI WYVGYYIZXPXHAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C=O)Cl
Nom IUPAC 3-chloro-4-méthoxybenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
CID PubChem 78619
Poids de la formule 168.21
Pourcentage de pureté 97%