Learn More
Thiosalicylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452030
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452030 25 g -
11442030 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452030 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28400.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4892-02-8 | C8H8O2S | 168.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4892-02-8
Numéro MDL MFCD00060678
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl thiosalicylate
Densité 1.223
Point d’ébullition 98°C to 100°C (2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C8H8O2S
Indice de réfraction 1.592
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme methyl thiosalicylate, methyl 2-mercaptobenzoate, methyl o-mercaptobenzoate, usaf ma-15, benzoic acid, 2-mercapto-, methyl ester, methyl-o-mercaptobenzoate, methyl-2-mercaptobenzoate, benzoic acid, o-mercapto-, methyl ester, 2-methoxycarbonyl thiophenol, 2-mercaptobenzoic acid methyl ester
Clé InChI BAQGCWNPCFABAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1S
Nom IUPAC Méthyl 2-sulfanylbenzoate
Poids moléculaire (g/mol) 168.21
CID PubChem 21009
Poids de la formule 168.21
Pourcentage de pureté 97%