Learn More
Chlorhydrate de méthyle de trans-4-aminocyclohexanecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate de trans-4-aminocyclohexanecarboxylate de méthyle est généralement utilisé comme intermédiaire dans la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 193.67 |
| Pourcentage de pureté | 97% |