Learn More
Chlorhydrate de méthyle de trans-4-aminocyclohexanecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427576 5 g 5g
15437576 250 mg 250mg
15417576 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15427576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62562.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 61367-07-5 | C8H16ClNO2 | 193.671 g/mol
Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride is generally used as a intermediate in pharmaceutical and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de trans-4-aminocyclohexanecarboxylate de méthyle est généralement utilisé comme intermédiaire dans la recherche pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61367-07-5
Formule moléculaire C8H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.671
Numéro MDL MFCD08274538
Clé InChI NHAYDXCUCXRAMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl cis-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, cis-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, methyl 4-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride, cyclohexanecarboxylic acid, 4-amino-, methyl ester, hydrochloride, trans-4-amino-cyclohexylcarboxylic acid methyl ester hydrochloride, trans-methyl 4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride, 4-amino-cyclohexanecarboxylic acid methyl ester hydrochloride
CID PubChem 18521575
Nom IUPAC 4-aminocyclohexane-1-carboxylate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)C1CCC(CC1)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl trans-4-aminocyclohexanecarboxylate hydrochloride
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 193.67
Pourcentage de pureté 97%