Learn More
Méthyl trans,trans-9,12-octadécadiénoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Linoelaidic methyl ester |
| CAS | 2566-97-4 |
| Formule moléculaire | C19 H34 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester, (E,E)-, Linolelaidic acid, methyl ester (6CI,8CI), (9E,12E)-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, (E,E)-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, Methyl (9E,12E)-octadecadienoate, Methyl 9-trans-12-trans-octadecadienoate, Methyl linolelaidate, Methyl octadeca-trans-9-trans-12-dienoate, Methyl trans,trans-9,12-octadecadienoate, trans,trans-Methyl linoleate, 9,12-Octadecadienoic acid, methyl ester, (9E,12E)-, Linoelaidic Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h7-8,10-11H,3-6,9,12-18H2,1-2H3/b8-7+,11-10+ |
| SMILES | CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OC |
| Nom IUPAC | méthyl (9E,12E)-octadéca-9,12-diénoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 294.47 |
| Poids de la formule | 294.2559 |