Learn More
Tricosanoate de méthyle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10666460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10666460 1 g Flacon en verre 1g
10461810 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10666460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 428450010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2433-97-8 | C24H48O2 | 368.65 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2433-97-8
Formule moléculaire C24H48O2
Poids moléculaire (g/mol) 368.65
Numéro MDL MFCD00009349
Clé InChI VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tricosanoic acid methyl ester, tricosanoic acid, methyl ester, unii-4v3pob2675, tricosanoic acid,methyl ester, tricosanoic acid methyl ester, n, methyl tricosanoate gc, methyl tricosanoate, analytical standard, ffdf5aad-7f50-410b-ae3f-fafbe527e4bc, tricosanoic acid methyl ester 10 microg/ml in cyclohexane, methyl tricosanoate, united states pharmacopeia usp reference standard
CID PubChem 75519
Nom IUPAC Tricosanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl tricosanoate
Point de fusion 53°C
Point d’éclair >113°C
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)21CO2CH3
Quantité 1 g
Poids de la formule 368.64
Pourcentage de pureté 99+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl tricosanoate