Learn More
Tridécanoate de méthyle-d25, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Tridecanoate-D25 |
| CAS | 1219804-90-6 |
| Formule moléculaire | C14 D25 H3 O2 |
| Quantité | 0.5 g |
| Synonyme | Methyl Tridecanoate-d25, Tridecanoic-d25 Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1 S/C14H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-2/h3-13H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13-pentacosadeuteriotridecanoato de metilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 253.525 |
| Poids de la formule | 253.3658 g/mol |
| Afficher plus |