Learn More
Trifluoroacetate de méthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453577
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453577 50 g 50g
11463577 250 g 250g
11443577 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17338.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 431-47-0 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
Useful reagent for trifluoroacetylation of amines under mild conditions. In the presence of 1,1,3,3-Tetramethyl­guanidine, has also been used for the N-acylation of amino acids. It is used as an intermediate in the synthesis of pharmaceutical and agricultural chemicals. The chemical reactions usually involve nucleophilic substitution of the ester and are useful for the preparation of trifluoroacylated compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utile pour la trifluoroacétylation des amines dans des conditions douces. En présence de 1,1,3,3-Tetraméthyl-guanidine, on a également utilisé la N-acylation des acides aminés. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse de produits chimiques pharmaceutiques et agricoles. Les réactions chimiques impliquent généralement une substitution nucléophile de l’ester et sont utiles pour la préparation de composés trifluoroacylés.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des bases fortes, de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’abri de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 431-47-0
Formule moléculaire C3H3F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.05
Numéro MDL MFCD00000417
Clé InChI VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl trifluoroacetate, trifluoroacetic acid methyl ester, acetic acid, trifluoro-, methyl ester, methyltrifluoroacetate, 2,2,2-trifluoromethylacetate, acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, methyl ester, methyl trifluoracetate, tfamt, methyl triflouroacetate, pubchem12490
CID PubChem 9893
Nom IUPAC 2,2,2-difluoroacétate de méthyle
SMILES COC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl trifluoroacetate
Point de fusion -78°C
Densité 1.283
Point d’ébullition 43°C to 44°C
Point d’éclair −18°C (−0.4°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.29
Quantité 50 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1756070
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 128.05
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl trifluoroacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl trifluoroacetate