Learn More
Trifluoroacétate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Trifluoroacetate |
| CAS | 431-47-0 |
| Formule moléculaire | C3H3F3O2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Methyl 2,2,2-trifluoroacetate, Methyl Perfluoroacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H3F3O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3 |
| SMILES | COC(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | méthyl 2,2,2-trifluoroacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.05 |
| Poids de la formule | 128.0085 |