Learn More
Trifluorométhanesulfonate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl trifluoromethanesulfonate is used as a powerful methylating reagent in chemistry. Further, it is used in the conversion of amines to methyl ammonium triflates. In addition, it is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le trifluorométhanesulfonate de méthyle est utilisé comme réactif de méthylation puissant en chimie. De plus, il est utilisé dans la conversion des amines en triflates d’ammonium méthylique. En outre, il est également utilisé dans la réaction Suzuki.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts et les agents réducteurs puissants. Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl trifluoromethanesulfonate |
| Densité | 1.5 |
| Point d’ébullition | 99°C |
| Point d’éclair | 38°C (100°F) |
| Formule linéaire | CF3SO3CH3 |
| Indice de réfraction | 1.326 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2920 |
| Sensibilité | Air sensitive |
| Poids de la formule | 164.1 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Methyl trifluoromethanesulfonate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methyl trifluoromethanesulfonate