Learn More
Trifluorométhanesulfonate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448328 100 g 100g
15438328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448328 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61758.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 333-27-7 | C2H3F3O3S | 164.10 g/mol
Methyl trifluoromethanesulfonate is used as a powerful methylating reagent in chemistry. Further, it is used in the conversion of amines to methyl ammonium triflates. In addition, it is also used in Suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonate de méthyle est utilisé comme réactif de méthylation puissant en chimie. De plus, il est utilisé dans la conversion des amines en triflates d’ammonium méthylique. En outre, il est également utilisé dans la réaction Suzuki.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les acides forts et les agents réducteurs puissants. Il s’hydrolyse au contact de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 333-27-7
Formule moléculaire C2H3F3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 164.10
Numéro MDL MFCD00000409
Clé InChI OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl triflate, methyl trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, methyl ester, triflate ester, methyl trifluoromethane sulfonate, trifluoromethanesulfonic acid methyl ester, unii-7b25z22epv, ccris 1158, methyltrifluoromethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, methyl ester
CID PubChem 9526
Nom IUPAC Trifluorométhanesulfonate de méthyle
SMILES COS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl trifluoromethanesulfonate
Densité 1.5
Point d’ébullition 99°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Formule linéaire CF3SO3CH3
Indice de réfraction 1.326
Quantité 100 g
Numéro UN UN2920
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 164.1
Pourcentage de pureté 98%