Learn More
Trifluoropyruvate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497194 25 g 25g
11477194 1 g 1g
11487194 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497194 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21589.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13089-11-7 | C4H3F3O3 | 156.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13089-11-7
Formule moléculaire C4H3F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 156.06
Numéro MDL MFCD00114936
Clé InChI XGLLQDIWQRQROJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl trifluoropyruvate, methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, methyltrifluoropyruvate, trifluoropyruvic acid methyl ester, 3,3,3-trifluoropyruvic acid methyl ester, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-oxo-, methyl ester, pubchem2012, rarechem al bf 1300, acmc-1bp0j
CID PubChem 2734931
Nom IUPAC méthyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
SMILES COC(=O)C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl trifluoropyruvate
Densité 1.52
Point d’ébullition 84°C to 86°C
Point d’éclair 26°C (79°F)
Indice de réfraction 1.332
Quantité 25 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1863490
Poids de la formule 156.06
Pourcentage de pureté 97%