Learn More
Triméthylacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434814
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434814 100 g 100g
11444814 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434814 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13764.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 598-98-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-98-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00008843
Clé InChI CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl pivalate, methyl trimethylacetate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, methyl ester, pivalic acid, methyl ester, unii-bfx9w386ox, bfx9w386ox, pivalic acid methyl ester, methyl pivaloate, methyltrimethylacetate, tert-c4h9cooch3
CID PubChem 69027
Nom IUPAC 2,2-dimethylpropanoate de méthyle
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl trimethylacetate
Point de fusion <-70°C
Point d’ébullition 100°C to 101°C
Point d’éclair 6°C (42°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1744141
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%