Learn More
Triméthylacétate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10071330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10071330 250 mL Flacon en verre 250mL
10198083 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10071330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127952500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 598-98-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-98-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00008843
Clé InChI CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl pivalate, methyl trimethylacetate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, methyl ester, pivalic acid, methyl ester, unii-bfx9w386ox, bfx9w386ox, pivalic acid methyl ester, methyl pivaloate, methyltrimethylacetate, tert-c4h9cooch3
CID PubChem 69027
Nom IUPAC 2,2-dimethylpropanoate de méthyle
SMILES CC(C)(C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl trimethylacetate
Point de fusion -70°C
Couleur Incolore
Densité 0.8700g/mL
Point d’ébullition 101°C
Point d’éclair <1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCO2CH3
Indice de réfraction 1.3890 to 1.391
Quantité 250 mL
Beilstein 02, 320
Gravité spécifique 0.87
Viscosité 30 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl trimethylacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.