Learn More
Iodure de méthyl)triphénylphosphonium-13C, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Methyl)triphenylphosphonium Iodide-13C |
| CAS | 81826-67-7 |
| Formule moléculaire | C19H18IP |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | ([13C]-Methyl)triphenylphosphonium Iodide |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1+1; |
| SMILES | [I-].[13CH3][P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (1^{13}C)méthyl(triphényl)phosphanium;iodure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 405.2 |
| Poids de la formule | 405.0224 |