Learn More
(méthyl)triphénylphosphonium Iodure, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (Methyl)triphenylphosphonium Iodide |
| CAS | 2065-66-9 |
| Formule moléculaire | C19H18IP |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Triphenylmethylphosphinium Iodide, Methyltriphenylphosphonium iodide |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | Méthyl(triphényl)phosphanium ; Iodure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 404.22 |
| Poids de la formule | 404.0191 |