Learn More
(méthyl)triphénylphosphonium Iodure, TRC
Code produit 30473793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473793 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33099525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (Methyl)triphenylphosphonium Iodide
CAS 2065-66-9
Formule moléculaire C19H18IP
Quantité 25 g
Synonyme Triphenylmethylphosphinium Iodide, Methyltriphenylphosphonium iodide
Formule InChI InChI=1S/C19H18P.HI/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC Méthyl(triphényl)phosphanium ; Iodure
Poids moléculaire (g/mol) 404.22
Poids de la formule 404.0191