Learn More
Acétate de méthyle (triphénylphosphoranyllidène), 98 %
Code produit 11995801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995801 500 g Flacon en verre 500g
10664842 25 g Flacon en verre 25g
10702791 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11995801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169565000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-01-2027
Ajouter au panier
CAS : 2605-67-6 | C21H19O2P | 334,36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2605-67-6
Formule moléculaire C21H19O2P
Poids moléculaire (g/mol) 334.36
Numéro MDL MFCD00008455
Clé InChI NTNUDYROPUKXNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl triphenylphosphoranylidene acetate, carbomethoxymethylene triphenylphosphorane, methyl 2-triphenylphosphoranylidene acetate, acetic acid, triphenylphosphoranylidene-, methyl ester, methyl triphenylphosphoranylideneacetate, triphenylphosphoranylidene acetic acid methyl ester, triphenyl carbomethoxymethylene phosphorane, methoxycarbonylmethylene triphenylphosphorane, acetic acid, 2-triphenylphosphoranylidene-, methyl ester
CID PubChem 17453
Nom IUPAC 2-(triphényl-$l^{5}-phosphanylidène)acétate de méthyle
SMILES COC(=O)C=P(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Point de fusion 164.0°C to 169.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 2% max. triphenylphosphine+ triphenylphosphine oxide (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5)3P=CHCO2CH3
Quantité 500 g
Fieser 01,112; 01,1081; 08,456; 09,426; 10,363; 13,277
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 334.34
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement