Learn More
Acétate de méthyl(triphénylphosphoranylidène), TRC
Code produit 30467142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30467142 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30467142 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33100050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS 2605-67-6
Formule moléculaire C21 H19 O2 P
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C21H19O2P/c1-23-21(22)17-24(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-17H,1H3
SMILES COC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Nom IUPAC méthyl 2-(triphényl-λ ^{5}-phosphanylidène)acétate
Poids moléculaire (g/mol) 334.35
Poids de la formule 334.1123