Learn More
Undécanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11352296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11352296 5 g 5g
11362296 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11352296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05939.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1731-86-8 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Methyl undecanoate is used as plasticizer in polymers. It is used as fragrance agent in aroma and flavor Chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’undécanoate de méthyle est utilisé comme plastifiant dans les polymères. Il est utilisé comme agent de fragrance dans les arômes et saveurs de synthèse.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1731-86-8
Formule moléculaire C12H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.322
Numéro MDL MFCD00008957
Clé InChI XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme undecanoic acid methyl ester, undecanoic acid, methyl ester, methyl n-undecanoate, unii-k67yz97w6c, undecanoic acid methylester, n-undecanoic acid methyl ester, methyl undecanoate, acmc-209e5z, undecanoic acid, methylester, 3-02-00-00858 beilstein handbook reference
CID PubChem 15607
ChEBI CHEBI:87527
Nom IUPAC Undécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl undecanoate
Point de fusion -10°C
Densité 0.871
Point d’ébullition 246°C to 248°C
Point d’éclair 109°C (228°F)
Indice de réfraction 1.429
Quantité 5 g
Beilstein 1762129
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,and ether. Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl undecanoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.