Learn More
Undécanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362296 25 g 25g
11352296 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05939.14
 Article restreint
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1731-86-8 | C12H24O2 | 200.322 g/mol
Methyl undecanoate is used as plasticizer in polymers. It is used as fragrance agent in aroma and flavor Chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’undécanoate de méthyle est utilisé comme plastifiant dans les polymères. Il est utilisé comme agent de fragrance dans les arômes et saveurs de synthèse.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1731-86-8
Formule moléculaire C12H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.322
Numéro MDL MFCD00008957
Clé InChI XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme undecanoic acid methyl ester, undecanoic acid, methyl ester, methyl n-undecanoate, unii-k67yz97w6c, undecanoic acid methylester, n-undecanoic acid methyl ester, methyl undecanoate, acmc-209e5z, undecanoic acid, methylester, 3-02-00-00858 beilstein handbook reference
CID PubChem 15607
ChEBI CHEBI:87527
Nom IUPAC Undécanoate de méthyle
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Nom chimique ou matériau Methyl undecanoate
Point de fusion -10°C
Densité 0.871
Point d’ébullition 246°C to 248°C
Point d’éclair 109°C (228°F)
Indice de réfraction 1.429
Quantité 25 g
Beilstein 1762129
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,and ether. Insoluble in water.
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl undecanoate
Avvertenza
  • Attention
Categoria di pericolo
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Consigli di prudenza
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.