Learn More
Undécanoate de méthyle, TRC
Code produit 30468498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468498 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468498 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2255405G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Undecanoic Acid Methyl Ester
CAS 1731-86-8
Formule moléculaire C12 H24 O2
Quantité 5 g
Synonyme Undecanoic acid, methyl ester, Methyl n-undecanoate, Methyl undecanoate, Undecanoic acid methyl ester
Formule InChI InChI=1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)OC
Nom IUPAC Undécanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 200.32
Poids de la formule 200.1776