Learn More
Valérate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476596 500 g 500g
11466596 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11476596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24828.36
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 624-24-8 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 624-24-8
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00009478
Clé InChI HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl valerate, pentanoic acid, methyl ester, methyl n-valerate, methyl valerianate, valeric acid, methyl ester, valeric acid methyl ester, unii-zw21jjj9vn, pentanoic acid methyl ester, fema no. 2752, zw21jjj9vn
CID PubChem 12206
Nom IUPAC pentanoate de méthyle
SMILES CCCCC(=O)OC
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Methyl valerate
Point de fusion -91°C
Densité 0.885
Point d’ébullition 126°C to 128°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Indice de réfraction 1.397
Quantité 500 g
Numéro UN UN3272
Beilstein 1741905
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.