Learn More
Valérate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10301351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10301351 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10301351 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 415050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.85€
    33.65€ / 25g
    Économisez 5.20€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl valerate
Note relative au nom 99%
Acidité 1mg KOH/g max.
CAS 624-24-8
Couleur Incolore
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 126°C
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H12O2
Formule linéaire CH3(CH2)3COOCH3
Indice de réfraction 1.3965 to 1.3985
Numéro MDL MFCD00009478
Quantité 25 g
Beilstein 02, 301
Gravité spécifique 0.89
Synonyme methyl valerate, pentanoic acid, methyl ester, methyl n-valerate, methyl valerianate, valeric acid, methyl ester, valeric acid methyl ester, unii-zw21jjj9vn, pentanoic acid methyl ester, fema no. 2752, zw21jjj9vn
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(=O)OC
Nom IUPAC pentanoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
CID PubChem 12206
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl valerate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.