Learn More
Chlorhydrate de méthylvalérimidate-d9, TRC
Code produit 30478534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478534 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30478534 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM338527100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Valerimidate-d9 Hydrochloride
CAS 1030939-72-0
Formule moléculaire C6H5D9ClNO
Quantité 100 mg
Synonyme Pentanimidic-d9 Acid Methyl Ester Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO.ClH/c1-3-4-5-6(7)8-2;/h7H,3-5H2,1-2H3;1H/i1D3,3D2,4D2,5D2;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=N)OC
Nom IUPAC chlorhydrate de 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonadeutéropentanidate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 160.69
Poids de la formule 160.1329