Learn More
Vanillate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10310214 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10310214 100 g Flacon en verre 100g
10136130 5 g Flacon en verre 5g
10002050 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10310214 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 160301000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3943-74-6 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3943-74-6
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00008438
Clé InChI BVWTXUYLKBHMOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl vanillate, methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, vanillic acid, methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid methyl ester, methylvanillate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, methyl ester, vanillic acid methyl ester, unii-2hxg8qso3d, 2hxg8qso3d, vxx
CID PubChem 19844
ChEBI CHEBI:46477
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-méthoxybenzoate de méthyle
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl vanillate
Point de fusion 64.0°C to 67.0°C
Couleur Beige à jaune
Point d’ébullition 285.0°C to 287.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)CO2CH3
Quantité 100 g
Beilstein 10, 396
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre et granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl vanillate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.