Learn More
Methyl vanillate, MedChemExpress
Description
Methyl vanillate, one of the ingredients in Hovenia dulcis Thunb, is a Wnt/β-catenin pathway activator. A benzoate ester that is the methyl ester of vanillic acid. It has a role as an antioxidant and a plant metabolite.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl vanillate |
| CAS | 3943-74-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C9H10O4 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (548.94 mM) ∣H2O : 1.67 mg/mL (9.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)C(C=C1)=CC(OC)=C1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
| Poids de la formule | 182.17 |
| Afficher plus |