Learn More
Vanillate de méthyle, TRC
Code produit 30464975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464975 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3384901G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Vanillate
CAS 3943-74-6
Formule moléculaire C9H10O4
Quantité 1 g
Synonyme 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl Ester Vanillic Acid, 4-Hydroxy-3-methoxy Methyl Benzoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate, Methyl vanillate, NSC 74385
Formule InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5,10H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-méthoxybenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Poids de la formule 182.0579