Learn More
Vanillate de méthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methyl Vanillate |
| CAS | 3943-74-6 |
| Formule moléculaire | C9H10O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl Ester Vanillic Acid, 4-Hydroxy-3-methoxy Methyl Benzoate, 4-Hydroxy-3-methoxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3-methoxy-4-hydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate, Methyl vanillate, NSC 74385 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-8-5-6(9(11)13-2)3-4-7(8)10/h3-5,10H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nom IUPAC | 4-hydroxy-3-méthoxybenzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
| Poids de la formule | 182.0579 |