Learn More
Méthyl vinyl cétone, 94 %, stabilisée
Code produit 16221612 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
16221612 100 mL Flacon en verre 100mL
10418290 1 L Flacon en verre 1L
11944821 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 16221612 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128001000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS : 78-94-4 | C4H6O | 70,09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-94-4 , 75-05-8 , 64-19-7 , 123-31-9 , 7732-18-5
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00008777
Clé InChI FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl ethenyl ketone, butenone, 2-butenone, methylene acetone, methyl vinyl ketone, vinyl methyl ketone, 3-butene-2-one, acetyl ethylene, methylvinylketon, 3-buten-2-one
CID PubChem 6570
ChEBI CHEBI:48058
Nom IUPAC but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=C
Specifica
Nom chimique ou matériau Methyl vinyl ketone
Couleur Brun à incolore
Densité 0.8640 g/mL
Point d’ébullition 80.0°C
Point d’éclair -7°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage ca. 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCOCH3
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4120
Quantité 100 mL
Fieser 01,697; 02,283; 05,464; 06,407; 07,247; 10,272; 12,329; 13,193
Gravité spécifique 0.864
Stabilisateur 0.7% acetonitrile max., 0.4 to 1.0% acetic acid, approx. 0.3% hydroquinone
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté ca. 95%
Forme physique Liquide
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl vinyl ketone, stabilized
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
RUO– À des fins de recherche uniquement
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.