Learn More
Méthylvinylcétone, tech 90 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441890 25 mL 25mL
11451890 100 mL 100mL
11461890 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11441890 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11910.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 78-94-4 | C4H6O | 70.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-94-4
Formule moléculaire C4H6O
Poids moléculaire (g/mol) 70.09
Numéro MDL MFCD00008777
Clé InChI FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone
CID PubChem 6570
ChEBI CHEBI:48058
Nom IUPAC but-3-èn-2-one
SMILES CC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl vinyl ketone
Note relative au nom Stabilized
Point de fusion -7°C
Densité 0.856
Point d’ébullition 32°C to 34°C (60 mmHg)
Point d’éclair −6°C (21°F)
Plage de pourcentage du dosage 90%, Stabilized with 0.5% Hydroquinone
Indice de réfraction 1.412
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1251
Beilstein 506021
Merck Index 14,6134
Poids de la formule 70.09
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide