Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de méthyle, indicateur
Code produit 11424647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424647 500 g 500g
11404647 25 g 25g
11414647 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424647 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21145.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-11-7 | C14H15N3 | 225.30 g/mol
Methyl Yellow used as a pH indicator. It is an acid-base indicator that changes color from below pH 2.9 red to above pH 4.0 yellow and vice versa. Typical use is in the titration of a weak base with a strong acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Jaune de méthyle utilisé comme indicateur de pH. Il s’agit d’un indicateur acide-base qui change de couleur du rouge d’un pH inférieur à 2,9 au jaune d’un pH est supérieur à 4,0 et vice-versa. L’utilisation typique repose dans la titration d’une base faible avec un acide fort.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Intervalle de transition : pH 2,9 (rouge) à pH 4,0 (jaune)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-11-7
Formule moléculaire C14H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 225.30
Numéro MDL MFCD00008308
Clé InChI JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl yellow, dimethyl yellow, 4-dimethylamino azobenzene, 4-dimethylaminoazobenzene, solvent yellow 2, sudan yellow, fat yellow, p-dimethylaminoazobenzene, stear yellow jb, sudan yellow gg
CID PubChem 6053
ChEBI CHEBI:17903
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Methyl Yellow
Note relative au nom indicator
Point de fusion 110°C to 112°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 746016
Merck Index 14,3229
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in alcohol.
Nom IUPAC N,N-diméthyle-4-(2-phénylediazen-1-yl)aniline
Poids de la formule 225.3