Learn More
Méthylamine, très pur, solution à 40 % en poids dans l’eau,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10687282 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10687282 1 L 1L
10592901 2.5 L 2.50L
10782564 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10687282 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126230010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 74-89-5 | CH5N | 31.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74-89-5
Formule moléculaire CH5N
Poids moléculaire (g/mol) 31.06
Clé InChI BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC methanamine
SMILES CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylamine
Point de fusion -38.0°C
Densité 0.9000 g/mL
Point d’ébullition 48.0°C
Point d’éclair -15°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3NH2
Indice de réfraction 1.3650 to 1.3700
Quantité 1 L
Beilstein 04, 32
Merck Index 15, 6088
Gravité spécifique 0.9
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: freely soluble.
Poids de la formule 31.06
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylamine, 40 wt% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.