Learn More
Chlorhydrate de méthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15149203 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
50g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15149203 5 kg 5kg
10195193 50 g 50g
10488880 250 g 250g
10616172 500 g 500g
10562171 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15149203 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156780050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 593-51-1 | CH6ClN | 67.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-51-1
Formule moléculaire CH6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 67.52
Clé InChI NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC chlorure de méthanaminium
SMILES [Cl-].C[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylamine hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CH3NH2·HCl
Quantité 5 kg
Poids de la formule 67.52