Learn More
Chlorhydrate de méthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
500g
50g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10616172 500 g 500g
10195193 50 g 50g
10488880 250 g 250g
10562171 1 kg 1kg
15149203 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10616172 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156785000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 593-51-1 | CH6ClN | 67.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 593-51-1
Formule moléculaire CH6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 67.52
Clé InChI NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC chlorure de méthanaminium
SMILES [Cl-].C[NH3+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylamine hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3NH2·HCl
Quantité 500 g
Poids de la formule 67.52
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanamine, hydrochloride