Learn More
Chlorhydrate de méthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455023
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455023 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11455023 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12291.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le sel de Hcl, qui se présente sous la forme de cristaux déliquescents blancs, est fréquemment utilisé comme substitut de la sol. aq. dans de nombreuses préparations de synthèse. Les méthylamines sont utilisées directement comme catalyseurs ou comme matières premières pour produire d’autres composés ayant une activité catalytique. Les additifs pour carburant sont utilisés pour améliorer les performances du moteur de différentes façons. La triméthylamine est utilisée pour créer des produits chimiques destinés à la fabrication du papier. La fabrication d’intermédiaires pour faire des produits pharmaceutiques est l’une des utilisations les plus diverses des méthylamines
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 230°C to 234°C
Point d’ébullition 225°C to 230°C/15 mm
Quantité 500 g
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanamine, hydrochloride