Learn More
Chlorhydrate de méthylamine, TRC
Code produit 30476464
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30476464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476464 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM25887525G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanamine Hydrochloride
CAS 593-51-1
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C H5 N . HCl
Quantité 25 g
Synonyme Methanamine, hydrochloride (1:1), Methanamine, hydrochloride (9CI), Methylamine, hydrochloride (8CI), Methanaminium chloride, Methylamine hydrochloride, Methylamine monohydrochloride, Methylammonium chloride, Monomethylammonium chloride
Formule InChI InChI=1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN
Nom IUPAC méthanamine;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 67.518
Poids de la formule 67.0189
Pourcentage de pureté >95