Learn More
[(Méthylamino)méthyl] Acide phosphonique, TRC
Code produit 17930825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17930825 50 mg 50mg
17964795 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17930825 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM28695050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35404-71-8
Formule moléculaire C2 H8 N O3 P
Poids moléculaire (g/mol) 125.064
Synonyme P-[(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, [(Methylamino)methyl]phosphonic Acid, NSC 244826
Nom IUPAC Acide méthylaminométhylphosphonique
SMILES CNCP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau [(Methylamino)methyl] Phosphonic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H8NO3P/c1-3-2-7(4,5)6/h3H,2H2,1H3,(H2,4,5,6)
Poids de la formule 125.0242