Learn More
Thermo Scientific™ Réactif méthylate (DMFDMA)
Code produit 11527690 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec:
GC ; Pour dia. int. de 0,53 mm Colonnes ; Dia. int. de ferrule 0,8 mm, Columns 0.53mm I.D., 0.8 mm Ferrule I.D.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec Conditionnement
11527690 GC ; Pour dia. int. de 0,53 mm Colonnes ; Dia. int. de ferrule 0,8 mm, Columns 0.53mm I.D., 0.8 mm Ferrule I.D. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11527690 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS49350
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour une préparation facile et efficace d’esters méthyliques issus d’acides gras et d’acides aminés, utilisez le réactif méthylate Thermo Scientific™ (DMFDMA).
Pour une préparation facile et efficace d’esters méthyliques issus d’acides gras et d’acides aminés, utilisez le réactif méthylate Thermo Scientific™ (DMFDMA). Les réactions sont généralement terminées au moment de la dissolution (sauf pour les acides solides à longue chaîne) et les rendements quantitatifs sont obtenus lorsque le réactif et l’échantillon sont injectés sans mélange préalable. Aucun lavage à l’eau ni extraction ou concentration des dérivés n’est nécessaire et aucune formation d’eau n’a lieu. Le réactif méthylate (DMFDMA) contient 2 mEq/ml de pyridine et est fourni dans des flacons de stockage d’échantillons Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ prêts à l’emploi.
Avantages pour la préparation des esters méthyliques pour la chromatographie en phase gazeuse :
  • Vitesse : la réaction est complète au moment de la dissolution (sauf pour les acides solides à longue chaîne)
  • Aucun lavage à l’eau ni extraction ou concentration des dérivés n’est nécessaire
  • Aucune formation d’eau n’a lieu
  • Analyse quantitative : les rendements quantitatifs sont obtenus lorsque le réactif et l’échantillon sont injectés sans mélange préalable
  • Pratique : le réactif prêt à l’emploi contient 2 mEq/ml de pyridine
Alertes de commande :
Conditionné dans des flacons de stockage d’échantillons Hypo-Vial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC ; Pour dia. int. de 0,53 mm Colonnes ; Dia. int. de ferrule 0,8 mm, Columns 0.53mm I.D., 0.8 mm Ferrule I.D.
Risques Inflammable, nocif, toxique
Stockage Température ambiante
Composants standard Pyridine, 1,1-diméthoxy-N,N-diméthyl-méthanamine
Concentration standard 65 à 80, 20 à 25 %
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • methyl 8 reagent
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanamine, 1,1-dimethoxy-N,N-dimethyl-,pyridine