Learn More
Methylbenactyzium Bromide, MedChemExpress
Code produit 16471466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471466 200 mg
16468836 100 mg
16414647 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16471466 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2070
MedChemExpress Methylbenactyzium Bromide is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) inhibitor.
Methylbenactyzium Bromide is a muscarinic acetylcholine receptor (mAChR) inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylbenactyzium Bromide
CAS 3166-62-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H28BrNO3
Quantité 200 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 6 mg/mL (14.21 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(OCC[N+](CC)(CC)C)C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2.[Br-]
Poids moléculaire (g/mol) 422.36
Poids de la formule 422.36
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation