Learn More
Chlorure de méthylbenzéthonium, TRC
Code produit 17921205
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17921205 50 mg 50mg
17990695 25 mg 25mg
17953785 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17921205 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26504550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25155-18-4
Formule moléculaire C28 H44 N O2 . Cl
Poids moléculaire (g/mol) 462.11
Synonyme Methylbenzethonium Chloride, Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyl[2-[2-[[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)tolyl]oxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-[2-[2-[methyl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethyl]-, chloride (9CI), Benzyldimethyl[2-[2-[[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)tolyl]oxy]ethoxy]ethyl]ammonium chloride (7CI), Methylbenzethonium chloride (6CI), 2-(2-(p-(Diisobutyl)cresoxy)ethoxy)ethyldimethylbenzylammonium chloride, Diaparene chloride, Hyamine 10X
Nom IUPAC benzyl-diméthyl-[2-[2-[2-méthyl-4-(2,4,4-triméthylpentan-2-yl)phénoxy]éthoxy]éthyl]azanium ; chlorure
SMILES [Cl-].Cc1cc(ccc1OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)C(C)(C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylbenzethonium Chloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H44NO2.ClH/c1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;/h9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;1H/q+1;/p-1
Poids de la formule 461.3061