Learn More
Acide méthylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388336 5 g 5g
11378336 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15589.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13061-96-6 | CH5BO2 | 59.86 g/mol
Reagent used for palladium-catalyzed stille and suzuki-miyaura cross-couplings, microwave-heated heterogeneous palladium (pd)-catalytized reactions, ruthenium (ru)-catalyzed silylation reactions, bis(aminotropone) titanium (ti) catalysts for ethylene polymerizations, enantioselective asymmetric bromoaminocyclization and bromoaminocyclization using amino-thiocarbamate catalysts. Reagent used in preparation of common building blocks for pharmaceuticals and agrochemicals, chrysin analogs by suzuki-miyaura coupling reactions, casein kinase i inhibitors, divergent c-h functionalizations directed by sulfonamide pharmacophores in drug discovery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif utilisé pour les couplages croisés de stille et de Suzuki-Miyaura catalysés par le palladium, les réactions catalysées par le palladium hétérogène (pd) à micro-ondes, les réactions de silylation catalysées par le ruthénium (ru), les catalyseurs de titane (ti) de bis(aminotropone) pour la polymérisation de l’éthylène, la bromoaminocyclisation asymétrique énantiosélective et la bromoaminocyclisation à l’aide de catalyseurs amino-thiocarbamate. Réactif utilisé pour la préparation de blocs communs de construction pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques, d’analogues de la chrysine par des réactions de couplage Suzuki-Miyaura, des inhibiteurs de la caséine kinase i, des fonctionnalisations c-h divergentes dirigées par des pharmacophores sulfonamides dans la découverte de médicaments.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13061-96-6
Formule moléculaire CH5BO2
Poids moléculaire (g/mol) 59.86
Numéro MDL MFCD00002105
Clé InChI KTMKRRPZPWUYKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methaneboronic acid, methyl boronic acid, dihydroxymethylborane, boronic acid, methyl, unii-8z1me41sch, methane boronic acid, 8z1me41sch, methylboronicacid, methyboronic acid, methyl-boronic acid
CID PubChem 139377
Nom IUPAC Acide méthylboronique
SMILES CB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylboronic acid
Point de fusion 89°C to 94°C
Odeur Odorless
Formule linéaire CH3B(OH)2
Quantité 5 g
Beilstein 1731087
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 59.86
Pourcentage de pureté 97%