Learn More
Acide méthylboronique-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Methylboronic Acid-d3 |
| CAS | 1332481-37-4 |
| Formule moléculaire | CH2D3BO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Methaneboronic Acid-d3, B-(Methyl-d3)boronoic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])B(O)O |
| Nom IUPAC | acide (méthyl-d3)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 62.88 |
| Poids de la formule | 63.06 |