Learn More
Acide méthylboronique, TRC
Code produit 30478993
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478993 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478993 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2650905G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylboronic Acid
CAS 13061-96-6
Formule moléculaire CH5BO2
Quantité 5 g
Synonyme Methaneboronic Acid
Formule InChI InChI=1S/CH5BO2/c1-2(3)4/h3-4H,1H3
SMILES CB(O)O
Nom IUPAC Acide méthylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 59.86
Poids de la formule 60.0383